Learn More
Sartorius™ 11406 Serie, Sterile Membranfilter aus Cellulose Nitrat (CN) mit Gitternetz
11406 Series Gridded Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters have a very uniform pore structure and high non-specific adsorption. Single-packed or dispenser-ready, these individually wrapped filters are ideal for colony counting, particle testing, microscopy, and sterility testing.
Marke:  Sartorius™ 11406--50----ACN
Additional Details : CAS : 9004-70-0 Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10673321
  • 138.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Cellulosenitrat-Membranfilter. Für mikrobiologische Untersuchungen, Partikelprüfung und Mikroskopie. Autoklavierbar bis 121°C. Einzeln steril verpackt.
Typ 114: Weiss mit schwarzem Gitternetz, universell einsetzbar
Typ 138: Grün mit dunkelgrünem Gitternetz, bietet guten Kontrast bei der Untersuchung von hellen oder wasserklaren Bakterienkolonien
Typ 139: Weiss mit grünem Gitternetz, optimal für die Untersuchung von E.coli und Coliformen.
Typ: 11406
Porengrösse: 0,45μm
φ: 50mm
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Membranfilter
Cellulosenitrat
0,45 μm
Für Kolonienzählung, Partikeltests und Mikroskopie sowie Sterilitätstests
100/Packung
4.5 to 5.7 mil
Membranfilter
50 mm
Single-use
Disc
Cellulosenitrat
Steril
Schwarz
100 Pk.
115 bis 145 μm
2 in.
50 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • CN white/black, sterile, 0.45 micron, 100pk
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P230-Feucht halten mit .
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P372-Explosionsgefahr bei Brand.
  • P375-Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
  • P370+P380-Bei Brand: Umgebung räumen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitrogen in nitrocellulose