Learn More
1140 A1B2E2K1 HG NO P3 R D/CO 20 P3 R D
Marke:  Draeger Safety 6738801
Additional Details : Gewicht : 0.46800kg
Artikelnummer. 11351383
  • 88.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Filter: Die Quaitätsfilter im Alugehäuse (P3 in Kunststoff) haben das Standard-Rundgewinde RD40 (EN 148-1) und sind gleichzeitig auch für Gebläseanwendungen zugelassen (TH/M3).
Typ: A1B2E2K1 Hg NO P3 RD / CO 20 P3 R D Filter
Spezifikation
Spezifikation
1140 A1B2E2K1HgNO CO 20 P3 R D
Kombinierter Filter