Learn More
Sartorius™ Nicht-sterile Membranfilter aus Cellulosenitrat (CN), Serie 11303
11303 Series Non-Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters are hydrophilic, have high flow rates thanks to their symmetrical structure and are compatible with aqueous solutions (pH 4 – 8), hydrocarbons, and several other organic solvents.
Marke:  Sartorius™ 11303--13------N
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10699982
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • High, non-specific absorption
  • Hydrophilic, with high flow rates
  • Available in a range of pore sizes and diameters
  • Ideal for several laboratory applications including particle retention, cell capture, cell retention, and cell filtration
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Membranfilter
Cellulosenitrat
1,2 μm
200 ml/min/cm2/bar
100/Packung
5 mil
Membranfilter
13 mm
Gehäuse 1bar
Single-use
Disc
Cellulosenitrat
Unsteril
Für viele allgemeine Laboranwendungen, bei denen eine Membran mit einer hohen unspezifischen Adsorption geeignet ist
100 Pk.
130 μm
0.5 in.
13 mm