Learn More
11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-Dihydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-Dihydrochlorid, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride |
| CAS | 111974-74-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C17 H17 N3 S . 2 Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Quetiapine Fumarate Imp. B (EP), Quetiapine Imp. B (EP), Quetiapine USP Related Compound B, Quetiapine USP RC B, 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Quetiapine Related Compound B as Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Impurity B as Dihydrochloride, Quetiapine Impurity B as Dihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H17N3S.2ClH/c1-3-7-15-13(5-1)17(20-11-9-18-10-12-20)19-14-6-2-4-8-16(14)21-15;;/h1-8,18H,9-12H2;2*1H |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | Cl.Cl.C1CN(CCN1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24 |
| Mehr anzeigen |