missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-Dihydrochlorid, Mikromol™

Artikelnummer. 17983676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17983676 25 mg 25 Milligramm
30459492 4 x 25 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17983676 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1130.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-Dihydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride
CAS 111974-74-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H17 N3 S . 2 Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Quetiapine Fumarate Imp. B (EP), Quetiapine Imp. B (EP), Quetiapine USP Related Compound B, Quetiapine USP RC B, 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Quetiapine Related Compound B as Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Impurity B as Dihydrochloride, Quetiapine Impurity B as Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C17H17N3S.2ClH/c1-3-7-15-13(5-1)17(20-11-9-18-10-12-20)19-14-6-2-4-8-16(14)21-15;;/h1-8,18H,9-12H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.C1CN(CCN1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
IUPAC-Name 6-Piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]benzothiazepin;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 368.32
Menge 25 mg
Formelmasse 367.0677 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.