Learn More
11-Heneicosanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341847
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11341847 1 g 1 Gramm
11351847 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05187.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3381-26-8 | C21H44O | 312.582 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3381-26-8
Summenformel C21H44O
Molekulargewicht (g/mol) 312.582
MDL-Nummer MFCD00026547
InChI-Schlüssel BCNCKKYOXRHQGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-heneicosanol, 11-henicosanol, 11-henicosanol #, acmc-20aozg
PubChem CID 76913
IUPAC-Name Henicosan-11-ol
SMILES CCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 11-Heneicosanol
Schmelzpunkt 71°C to 73°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 1765841
Formelmasse 312.58
Reinheit (%) 97%