Learn More
11-Azidoundecyltrimethoxysilan, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032723
75.19 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
334521-23-2
C14H31N3O3Si
317.51
MFCD11982878
ACSJXAKDVNDMME-UHFFFAOYSA-N
11-azidoundecyl trimethoxysilane, 11-trimethoxysilyl undecyl azide
46779110
CO[Si](CCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-])(OC)OC
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
334521-23-2
C14H31N3O3Si
317.51
MFCD11982878
ACSJXAKDVNDMME-UHFFFAOYSA-N
11-azidoundecyl trimethoxysilane, 11-trimethoxysilyl undecyl azide
46779110
CO[Si](CCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-])(OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 100°C to 105°C (0.04mmHg)
Chemischer Name oder Material 11-Azidoundecyltrimethoxysilane
Menge 250 mg
Strukturformel N3(CH2)11Si(OCH3)3
IUPAC-Name (11-Azidoundecyl)Trimethoxysilan
Formelmasse 317.51
Reinheit (%) 94%
Empfindlichkeit Moisture sensitive