Learn More
11-Azidoundecyltriethoxysilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15446347 250 mg 250 Milligramm
15436347 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33524.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 663171-33-3 | C17H37N3O3Si | 359.586 g/mol
This coupling agent specifically reacts with alkyne functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dieses Kopplungsmittel reagiert spezifisch mit Alkyne-Funktionen, um das entsprechende 1,2,3-Triazol über eine kupferfreie 1,3-dipolare Cycloaddition zu bilden.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 663171-33-3
Summenformel C17H37N3O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 359.586
MDL-Nummer MFCD11982879
InChI-Schlüssel WCDFLYKXACDAES-UHFFFAOYSA-N
Synonym azidoundecyltriethoxysilane, 11-azidoundecyltriethoxysilane, 11-azidoundecyl triethoxysilane
PubChem CID 46779111
IUPAC-Name 11-Azidoundecyl(Triethoxy)silan
SMILES CCO[Si](CCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-])(OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 110°C to 115°C (0.04mmHg)
Chemischer Name oder Material 11-Azidoundecyltriethoxysilane
Menge 250 mg
Brechungsindex 1.4390-1.4430
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Strukturformel N3(CH2)11Si(OCH2CH3)3
Formelmasse 359.58
Reinheit (%) 95%