Learn More
11-(Aminooxy)undecyltrimethoxysilan, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15425797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15425797 250 mg 250 Milligramm
15415797 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33007.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 870482-12-5
Summenformel C14H33NO4Si
Molekulargewicht (g/mol) 307.506
MDL-Nummer MFCD11046088
InChI-Schlüssel SDAAYIFGIWPAIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-o-hydroxylamine undecyltrimethoxysilane, 11-aminooxy undecyl trimethoxysilane, o-11-trimethoxysilyl undecyl hydroxylamine
PubChem CID 45158967
IUPAC-Name O-(11-Trimethoxysilylundecyl)hydroxylamin
SMILES CO[Si](CCCCCCCCCCCON)(OC)OC
Spezifikation
Siedepunkt 125°C to 130°C (0.08mmHg)
Chemischer Name oder Material 11-(Aminooxy)undecyltrimethoxysilane
Menge 250 mg
Strukturformel H2NO(CH2)11Si(OCH3)3
Formelmasse 307.51
Reinheit (%) 95%
Brechungsindex 1.4370-1.4410
Empfindlichkeit Moisture sensitive