missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

11-[3-(Dimethylamino)propyl]-6,11-Dihydrocibenz[b,e]oxepin-11-ol, TRC

Artikelnummer. 30372394
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30372394 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30372394 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46176525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4504-88-5
Summenformel C19 H23 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 297.39
Synonym (11RS)-11-[3-(Dimethylamino)-propyl]-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-11-ol, Doxepin Hydrochloride Imp. B (EP), Doxepinol
IUPAC-Name 11-[3-(Dimethylamino)propyl]-6H-Benzo[c][1]Benzoxepin-11-ol
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2COc3ccccc13

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (11RS)-11-(3-(Dimethylamino)-propyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)oxepin-11-ol (Doxepinol)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H23NO2/c1-20(2)13-7-12-19(21)16-9-4-3-8-15(16)14-22-18-11-6-5-10-17(18)19/h3-6,8-11,21H,7,12-14H2,1-2H3
Formelmasse 297.1729
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.