Beschreibung
EDTA-Puffer pH 8,0 für hitzinduzierte Antigenrückgewinnung (HIER) während IHC (ab64216).
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 500 mL |
| Kennzeichnung | RUO |