Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten, transparenten 10-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde
Artikelnummer. 12423698
Click to view available options
Verschlussgröße:
10/425 mm
Volumen (metrisch):
2 ml
Verschlussfarbe:
Hellblau
Schwarz
Weiß
Enthält:
Fläschchen: C4010-1, Verschluss: C4010-35W
Fläschchen: C4010-1, Verschluss: C4010-60A
Fläschchen: C4010-1W, Verschluss: C4010-35W
Fläschchen: C4010-1W, Verschluss: C4010-55BLK
Fläschchen: C4010-1W, Verschluss: C4010-60A
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12423698
Marke: Thermo Scientific™ C401095
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa.
Thermo Scientific™ National Komfort-Kits mit 10 mm-Klarglasfläschchen (unmontiert) sparen Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren das Kontaminationsrisiko. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durchsichtige Tabletts gewährleisten, dass vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Schubladenbox auf einen Blick zu sehen sind.
  • Aufbewahrungsbox mit zwei Fächern für den Labortisch
  • I-D™ Fläschchen haben ein Beschriftungsfeld mit Graduierungen
  • Alle Elemente werden griffbereit und staubgeschützt aufbewahrt
  • Verschlusskappen mit Septa sind nicht auf die Fläschchen aufgesetzt (verpackt in separatem Polybeutel)
Lieferumfang:
100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit eingesetzten Septen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Verschlussfarbe Weiß
Beschreibung Klarglas; weiße Kappe; Septum aus PTFE/Silikon, 2 ml
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Durchsichtig
Material Glas, PTFE, Silikon
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum PTFE/Silikon
Enthält Fläschchen: C4010-1, Verschluss: C4010-35W
Anzahl pro Packung 100
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen, 8,5-mm-Öffnung)
Höhe (metrisch) 32 mm
Typ Komfort-Kit mit nicht montierten Schraubverschlussfläschchen
Verschlussgröße 10/425 mm
Marking Spot Nein
Septa Size (Metric) Nein
Show More Show Less
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.