Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 10-mm-Klarglasfläschchen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Es enthält 100 Klarglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa.
Marke: Thermo Scientific™ C4010-57W
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko. Jedes dieser Thermo Scientific™ National™ Komfort-Kits mit 10 mm-Klarglasfläschchen enthält 100 Klarglasfläschchen, montiert mit 100 Gewindekappen und Septa. Sie sind verpackt in einer praktischen Verpackungsbox mit durchsichtigem Deckel oder in kostengünstigen Polybeuteln.
- Vormontierte Kits enthalten 100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septa
- Verpackt in praktischer Fläschchenbox mit durchsichtigem Deckel oder in Polybeuteln
- Die Fläschchentabletts sind für eine einfache Lagerung stapelbar
- Die Aufbewahrungsbox lagert die Fläschchen zum einfachen Befüllen und zur Beibehaltung der Proben-Reihenfolge in einer aufrechten Position
Spezifikation
Weiß | |
12 mm | |
Glas, PTFE, Silikon | |
2 ml | |
Fläschchen: C4010-1W, Verschluss: C4010-35W | |
2 ml | |
Schraubverschluss (oben offen, 8,5-mm-Öffnung) | |
Montiertes Komfort-Kit mit Schraubfläschchen | |
Ja |
Klarglas mit Beschriftungsfeld; weiße Kappe; Shimadzu Septum aus PTFE/Silikon | |
Transparent | |
Nein | |
PTFE/Silikon, Shimadzu | |
100 | |
Polypropylen | |
32 mm | |
10/425 mm | |
10/425 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.