Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 10-mm-Klarglasfläschchen
Artikelnummer. 12403658
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Verschlussfarbe:
Hellblau
Schwarz
Weiß
Septum:
PTFE/Silikon
PTFE/Silikon, Shimadzu
Rotes PTFE/weißes Silikon
Weißes reines PTFE
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12403658
Marke: Thermo Scientific™ C401057
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Es enthält 100 Klarglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa.
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko. Jedes dieser Thermo Scientific™ National™ Komfort-Kits mit 10 mm-Klarglasfläschchen enthält 100 Klarglasfläschchen, montiert mit 100 Gewindekappen und Septa. Sie sind verpackt in einer praktischen Verpackungsbox mit durchsichtigem Deckel oder in kostengünstigen Polybeuteln.
  • Vormontierte Kits enthalten 100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septa
  • Verpackt in praktischer Fläschchenbox mit durchsichtigem Deckel oder in Polybeuteln
  • Die Fläschchentabletts sind für eine einfache Lagerung stapelbar
  • Die Aufbewahrungsbox lagert die Fläschchen zum einfachen Befüllen und zur Beibehaltung der Proben-Reihenfolge in einer aufrechten Position
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Weiß
Beschreibung Klarglas; weiße Kappe; Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Durchsichtig
Material Glas, PTFE, Silikon
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum Rotes PTFE/weißes Silikon
Enthält Fläschchen: C4010-1, Verschluss: C4010-35W
Anzahl pro Packung 100
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen, 8,5-mm-Öffnung)
Höhe (metrisch) 32 mm
Typ Montiertes Komfort-Kit mit Schraubfläschchen
Verschlussgröße 10/425 mm
Marking Spot Nein
Septa Size (Metric) 10/425 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 8.5 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.