Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für 10 ml Nalgene Oak Ridge-Röhrchen oder 12 ml-Rundröhrchen
Aufnahme von 10 ml- oder 12 ml-Röhrchen in den Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250 LE-Rotor.
Marke:  Thermo Scientific™ 00389
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 11864511
  • 790.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aufnahme von 10 ml Nalgene Oak Ridge- oder 12 ml-Rundröhrchen in den Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6x250 LE-Rotor.
Spezifikation
Spezifikation
Adapter für Rundbodenröhrchen
10, 12 ml
Adapter für 10 ml Nalgene Oak Ridge-Röhrchen oder 12 ml-Rundröhrchen
Nalgene Oak Ridge 10 ml-Röhrchen/12 ml-Rundboden-Röhrchen
Fiberlite F14-6 x 250 LE-Rotor