Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für 10 ml Nalgene Oak Ridge-Röhrchen oder 12 ml-Rundröhrchen
Nehmen Sie 10 ml Oak Ridge- oder 12 ml-Rundröhrchen in Thermo Scientific™ Fiberlite™ Rotoren für konische Röhrchen auf.
Marke: Thermo Scientific™ 010-1311
Additional Details : Gewicht : 3.10000kg
Beschreibung
Für 10 ml Nalgene Oak Ridge-Röhrchen oder 12 ml-Rundröhrchen in Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14x50cy- oder Fiberlite F15-8x50cy-Rotoren.
Spezifikation
Adapter für Oak Ridge Röhrchen | |
10, 12 ml | |
Adapter für 10 ml Nalgene Oak Ridge-Röhrchen oder 12 ml-Rundröhrchen |
Nalgene Oak Ridge 10 ml-Röhrchen/12 ml-Rundboden-Röhrchen | |
Fiberlite F13 - 14 x 50cy, Fiberlite F15 -8 x 50cy-Rotoren |