Learn More
Macherey Nagel 10ML DMF-DMA, 1X10 ML
Marke: Macherey Nagel 701430.110
10ML DMF-DMA, 1X10 ML
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Ergänzende Informationen
- DMF-DMA, 1x10 mL
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: N,N-dimethylformamide dimethylacetal
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey Nagel 10ML DMF-DMA, 1X10 ML >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur