Learn More
Fisherbrand™ Capitol Vial 10 ml-Transportröhrchen mit Gewinde und vormontierten Schraubverschlüssen
Click to view available options
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Entscheiden Sie sich für Thermo Scientific™ Capitol Fläschchen mit 10 ml und 12 ml, Gewinde und vormontierten Schraubverschlüssen für Flüssigkeiten, Pulver und Produktproben. Sie bestehen aus FDA-zugelassenem, geklärtem Polypropylen-Harz für visuelle Klarheit.
Eigenschaften:
- Freistehend
- Nicht sterile Röhrchen
10 ml
- Graduierungen in 1-ml-Schritten bis zu 8 ml
- AD 15 x 86 mm (0,59 x 3,38 in.)
- Runder Boden mit Stehrand
- Primäranwendung: Serumtransport
12 ml
- Geätzte Fülllinien bei 5 ml und 8 ml
- AD 15 x 96 mm (0,59 x 3,77 in.)
- Konischer Boden mit Stehrand
- Erhältlich in Hellbraun für lichtempfindliche Proben
- Für allgemeine Transportzwecke
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 10 ml-Transportröhrchen, durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Volumen (metrisch) | 10 mL |
| Anzahl pro Karton | 1000 |
| Modell | Mit Stehrand, runder Boden |
| Verschlusstyp | Schraube |
| Höhe (metrisch) | 86 mm |
| Typ | Probenröhrchen |
| Mehr anzeigen |