missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ ESI 1
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
ESI 1 (epigenetic silencing inhibitor 1; also called PT3) is an HDAC3 inhibitor (IC50 = 250 nM). ESI 1 exhibits high selectivity for HDAC3 over HDAC1, HDAC6, and HDAC8. Also, ESI 1 promotes remyelination in demyelinated animal models and enables de novo myelinogenesis on regenerated CNS axons. In vivo, ESI 1 enhances long-term memory in mouse model of novel object recognition. ESI 1 triggers nuclear condensate formation of lipid-metabolic regulators SREBP1/2, concentrating transcriptional co-activators to drive lipid/cholesterol biosynthesis. ESI 1 is orally bioavailable and blood-brain-barrier penetrant.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(2-Aminophenyl)-5-[(phenylmethyl)amino]-2-pyrazinecarboxamide dihydrochloride |
| Menge | 10 mg |
| Ziel | Class I Histone Deacetylases Inhibitors |
| Summenformel | C18H17N5O.2HCl |
| Reinheit | 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur