missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Reagecon 10LT BUFFER PH7.00 (YELLOW) 0 .01 25°C 10L

Marke:  Reagecon BPH10

10LT BUFFER PH7.00 (YELLOW) 0 .01 25°C 10L

Artikelnummer. 11484629

  • 252.00 CHF / 10 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Reagecon 10LT BUFFER PH7.00 (YELLOW) 0 .01 25°C 10L >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt