Learn More
HUBER 10 l Thermofluid
Artikelnummer. 11537374
Click to view available options
Temperaturbereich:
-10 °C° bis +120 °C°
-20 °C bis 195 °C bis 235 °C
-40 °C bis +165 °C bis 220 °C
-60 °C bis 115 °C bis 200 °C
-80 °C bis +100 °C bis 250 °C
-80 °C bis +55 °C
-90 °C bis +55 °C bis 170 °C
20°bis 275 °C
Maximale Temperatur (metrisch):
100 °C offenes Bad, 250 °C geschlossene Anwendungen (Unistats™)
115 °C offenes Bad, 200 °C geschlossene Anwendungen (Unistats™)
120 °C
165 °C offenes Bad, 220 °C geschlossene Anwendungen (Unistats™)
195 °C offenes Bad, 235 °C geschlossene Anwendungen (Unistats™)
275 °C
55 °C
55 °C offenes Bad, 170 °C geschlossene Anwendungen (Unistats™)
Viskosität:
10 mm2/s.
20 mm2/s.
3 mm2/s.
5 mm2/s.
50 mm2/s.
8 mm2/s.
Typ:
Silikonöl
Synthetiköl
Packungsgröße:
10 Liter
Artikelnummer. 11537374
Marke: HUBER 6158
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Empfohlen für zahlreiche Anwendungen in der Temperaturregelung. Huber Kältemaschinenbau™ 10 l Thermofluid-Öle ermöglichen eine optimale Wärmeübertragung. Die Temperaturspannen reichen von -90 ° – 275 °C, mit einer Viskosität von 25 ° bei 3 bis 50 mm2/Sekunde.
  • Thermofluide für viele Temperieraufgaben
  • Anzeige der bestmöglichen thermodynamischen und umwelttechnischen Eigenschaften
  • Ein sicherer und zuverlässiger Betrieb setzt die Einhaltung von Sicherheitsstandards voraus, um optimale Ergebnisse zu erzielen
  • Viele Ausführungen haben eine höhere Maximaltemperatur, wenn sie in einer geschlossenen Unistat™ Anwendung eingesetzt werden
  • Praktische 10 l-Dosen mit Silikon oder Synthetiköl für mittelgroße Lager- oder Arbeitsräume
Spezifikation
Temperaturbereich 20°bis 275 °C
Typ Silikonöl
Menge 10 l
Maximale Temperatur (metrisch) 275 °C
Viskosität 50 mm2/s.