Learn More
Reagecon 10L pH Buffer Solution pH7.00 ± 0.01 @25°C (Bag In Box)
Marke:  Reagecon BPH24
10L pH Buffer Solution pH7.00 ± 0.01 @25°C (Bag In Box)
Artikelnummer. 16410504
  • 175.00 CHF / 10 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer72524F1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/06/2024 Catalog NumberBPH24
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Reagecon 10L pH Buffer Solution pH7.00 ± 0.01 @25°C (Bag In Box) >