Learn More
10H-Phenothiazin 5-Oxid, TRC
Artikelnummer. 30420055
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30420055 500 mg -
30421033 50 mg -
30412584 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30420055 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP318098500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1207-71-2
Summenformel C12H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 215.27
Synonym Phenothiazine 5-Oxide, NSC 3554, Phenothiazine S-Oxide
IUPAC-Name 10H-Phenothiazin 5-Oxid
SMILES O=S1c2ccccc2Nc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10H-Phenothiazine 5-Oxide
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H9NOS/c14-15-11-7-3-1-5-9(11)13-10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8,13H
Formelmasse 215.0405