missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

10H-Phenothiazin-10-Propansulfonsäure Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7214482 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16514264

Marke: Thermo Scientific Acros 464000010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 101199-38-6
Summenformel C15H14NNaO3S2
Molekulargewicht (g/mol) 343.39
InChI-Schlüssel VKGYKXFNSKEHED-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Natrium 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propan-1-Sulfonat
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 10 H-Phenothiazine-10-propanesulfonic acid sodium salt
Menge 1 g
Formelmasse 343.39

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt