missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(10E)-10,11-Didehydro-11-Deoxy-6-O-methylerythromycin, TRC

Artikelnummer. 17940835
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17940835 25 mg 25 Milligramm
17903905 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17940835 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29753025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 144604-03-5
Summenformel C38 H67 N O12
Molekulargewicht (g/mol) 729.94
Synonym (10E)-10,11-Didehydro-11-deoxy-6-O-methylerythromycin A, Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv.
IUPAC-Name (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11E,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-13-hydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyclotetradec-11-en-2,10-dione
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=O)\C(=C\[C@]1(C)O)\C)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (10E)-10,11-Didehydro-11-deoxy-6-O-methylerythromycin A
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C38H67NO12/c1-15-27-36(8,44)17-20(2)29(40)21(3)18-38(10,46-14)33(51-35-30(41)26(39(11)12)16-22(4)47-35)23(5)31(24(6)34(43)49-27)50-28-19-37(9,45-13)32(42)25(7)48-28/h17,21-28,30-33,35,41-42,44H,15-16,18-19H2,1-14H3/b20-17+/t21-,22-,23+,24-,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32+,33-,35+,36+,37-,38-/m1/s1
Formelmasse 729.4663
Name des Produkts
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.