Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™/HDPE Autoclave Stopper Bag
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17708497 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
3 x 6 in.
4 x 3 in.
8 x 5 in.
9 x 4 in.
10 x 6 in.
12 x 8 in.
22 x 4 in.
30 x 6 in.
14 x 14 in.
15 x 12 in.
16 x 16 in.
16 x 22 in.
18 x 13 in.
18 x 15 in.
18 x 24 in.
22 x 20 in.
24 x 18 in.
32 x 16 in.
35 x 10 in.
36 x 24 in.
38 x 12 in.
40 x 24 in.
48 x 28 in.
Kapazität (angloamerikanisch):
7 oz.
10 oz.
27 oz.
32 oz.
50 oz.
66 oz.
84 oz.
150 oz.
165 oz.
182 oz.
216 oz.
240 oz.
252 oz.
315 oz.
336 oz.
408 oz.
414 oz.
418 oz.
480 oz.
828 oz.
920 oz.
1296 oz.
Packungsgröße:
1000 Stück
125 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17708497
Marke: Keystone Cleanroom Products SBMGTVKHS1414
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Autoclave Stopper Bags for Steam Sterilization. Medical Grade DuPont Tyvek and HDPE film materials yields superior seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts.
  • Entwickelt für die Dampfsterilisation von pharmazeutischen Produktionsanlagen und Komponenten (Stopfen und Kappen)
  • 1073B Tyvek™ Seite ermöglicht das Eindringen von Dampf während der Sterilisation
  • Semitransparente HDPE-Filmseite
  • Stoßfestigkeit
  • Durchgehend starke, doppelt geschweißte Werksseitige Versiegelungen
  • Außergewöhnliche mikrobielle Barriere
  • Widerstandsfähig gegenüber Reißen und Durchstechen infolge von scharfen und schweren Maschinenteilen
  • Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
  • Alle Lieferungen enthalten Konformitätszertifikate
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 182 oz.
Kapazität (metrisch) 5,4 l
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Heißversiegelung
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Geräte
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Latexfrei Yes
Sterilisationsmethode Dampf-
Temperaturbereich (angloamerikanisch) <250°F
Temperaturbereich (metrisch) <125°C
Abmessungen (L x B) 14 x 14 in.
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 35,6 cm
Breite (angloamerikanisch) 14 in.
Breite (metrisch) 35,6 cm
Produkttyp Autoclave Bag