Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoklavierbare Verpackung Klein
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17738437 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 8 in.
18 x 5 in.
3 x 2 in.
3 x 3 in.
36 x 5 in.
36 x 8 in.
4 x 4 in.
6 x 3 in.
6 x 4 in.
6 x 6 in.
7 x 7 in.
7,5 x 7,5 in.
8 x 8 in.
Packungsgröße:
2000 Stück
500 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17738437 3 x 2 in. 2000 Stück
17748437 3 x 3 in. 2000 Stück
17758437 6 x 3 in. 2000 Stück
17768437 4 x 4 in. 2000 Stück
17778437 6 x 4 in. 2000 Stück
17788437 18 x 5 in. 500 Stück
17798437 36 x 5 in. 500 Stück
17708447 6 x 6 in. 500 Stück
17718447 7,5 x 7,5 in. 500 Stück
17728447 7 x 7 in. 500 Stück
17738447 8 x 8 in. 500 Stück
17748447 10 x 8 in. 500 Stück
17758447 36 x 8 in. 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 missing translation for 'options'
Product Code. 17738437 missing translation for 'mfr' Keystone Cleanroom Products missing translation for 'supplierNo' MGTVKSHEET0203
Only null left
Add to basket
Add to basket
Schafft eine hervorragende Bakterienbarriere, die sich nach der Dampfsterilisation hervorragend bewährt. Schneiden mit einem automatisierten CAD-System in ISO 8 und aus DuPont 1073B Medical Grade Tyvek.
  • Entwickelt für die Dampfsterilisation
  • Empfohlen für die Verwendung in Verbindung mit einer sekundären Tyvek™-Sterilisationstasche
  • Hydrophob
  • Ausgezeichnete mikrobielle Barriere
  • Widerstandsfähig gegen Reißen und Durchstechen
  • Fussel-Frei - Kategorie (Helmke-Trommel)
  • In einer Reinraumumgebung der ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Keine
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Geräte
Material Tyvek
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Sterilisationsmethode Dampf-
Temperaturbereich (angloamerikanisch) <250°F
Temperaturbereich (metrisch) <125°C
Abmessungen (L x B) 3 x 2 in.
Länge (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Produkttyp Sterilisationsverpackung
Länge (metrisch) 7,6 cm
Breite (metrisch) 5,1 cm