Learn More
Wasser, BAKER HPLC ANALYZED, J.T. Baker™
Catalog Number 10546602
78.33 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Wasser mit HPLC-Gradienten-Güteklasse für die Verwendung in der Flüssigkeitschromatographie (HPLC & UHPLC) und Spektrophotometrie, verpackt in 2.5 l-Glasflaschen.
BAKER ANALYZED™ HPLC-Reagenzien sind eine Gruppe hochreiner Lösungsmittel, Puffersalze und mobiler Phasenmodifikatoren für die Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen. Sie sind für Anwendungen in der Flüssigchromatographie optimiert, einschließlich der Hochleistungsflüssigchromatographie, der Gelpermeationschromatographie und der UV-spektrophotometrischen Analyse.
  • Hergestellt und getestet, um störungsfreie Trennungen zu gewährleisten
  • Hochgradig charakterisierte Reagenzien mit unübertroffener Chargenkonsistenz
  • Minimiert Neukalibrierung oder Geräteeinstellungen
  • Lösungsmittel werden auf hohe Assays und geringe UV-Absorption, Fluoreszenz, Rückstände und Wasser kontrolliert
  • Eine Ist-Chargen-Analyse ist auf dem Etikett angegeben
Extinktion Max. 0.005 au bei 220 nm, Max. 0.001 au bei 254 nm
Chemischer Name oder Material Wasser
pH 7
CAS 7732-18-5
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
Güte Baker Analyzed HPLC
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Glasflasche
Rückstand nach Verdampfung Max. 2 ppm
Dampfdruck 0.05 kPa
Dichte 1.00 g/ml
Menge 2.5 l
Physikalische Form Flüssig