Learn More
Cytiva Forschungsgrad FKS, Ursprung: Südamerika
Fötales Kälberserum in Forschungsqualität, Herkunft: Südamerika. Analysenzertifikat verfügbar.
Marke:  Cytiva SV30160.02
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10166413
  • 94.80 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ergänzung des Wachstums der Forschungszellkultur mit qualitativ hochwertigem HyClone fötalem Kälberserum aus Südamerika.
  • Aus EU-zugelassenen südamerikanischen Ländern, mit vollständiger Rückverfolgbarkeit zurück zur ursprünglichen Quelle
  • Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
  • Hergestellt anhand „True Pool“-Technologie, damit Gleichförmigkeit und Konsistenz von Flasche zu Flasche gegeben ist
  • Gefiltert durch drei aufeinanderfolgende Filter mit Porengröße 100 μm (0.1 μm)
  • Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
Spezifikation
Spezifikation
Südamerika
Steril
Endotoxin, Hämoglobin
100 mL
Sequenziell, dreifach gefiltert, 100 nm