Learn More
N,N-Dimethylformamid, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
211.85 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
2,5 l
Spezifikation
Schmelzpunkt | -61°C |
CAS | 68-12-2 |
Summenformel | C3H7NO |
MDL-Nummer | MFCD00003284 |
InChI-Schlüssel | ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CN(C)C=O |
IUPAC-Name | N,N-Dimethylformamid |
Molekulargewicht (g/mol) | 73.10 |
Dichte | 0.949 g/cm³ (20°C) |
Siedepunkt | 153°C (1013 hPa) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P281-Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.