Learn More
Endecotts™ Prüfsiebe aus Edelstahl mit 100 mm Durchmesser und Drahtgewebe
Artikelnummer. 12984215
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
32 μm
53 μ m
1 mm
1,1 mm
125 μ m
2 mm
250 μm
2.8 mm
355 μm
425 μm
4.75 mm
600 μm
9.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Packungsgröße
12984215 53 μ m 1 Stück
12954205 1,1 mm 1 Stück
12954215 125 μ m 1 Stück
12974205 1 mm 1 Stück
12914205 2.8 mm 1 Stück
12934215 250 μm 1 Stück
12934205 2 mm 1 Stück
12914225 32 μm 1 Stück
12924215 355 μm 1 Stück
12984195 4.75 mm 1 Stück
12914215 425 μm 1 Stück
12904215 600 μm 1 Stück
12944195 9.5 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 12984215 Lieferant Endecotts™ Lieferanten-Nr. 100SIW.053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00 CHF
    95.08 CHF / 1 Stück
    Sparen 45.92 CHF
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diese Analysensiebe für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen. Endecotts™ Edelstahl-Rahmenprüfsiebe sind in Ausführungen mit Maschenweiten von 125 mm bis 20 Mikron und in halber Höhe erhältlich.
  • Hergestellt aus hochwertigsten Materialien, erhältlich in Durchmessern von 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 oder 450 mm sowie in 3, 8, 12 oder 18 in.
  • Präzisionsrahmen (gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit)
  • Präzise Blendenöffnung (gemäß ISO 3310-1, ASTM E11 oder andere Spezifikationen)
  • Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
  • Vollständig versiegelt (keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können)
  • Gleichmäßig gespanntes Netz (für genaue Analysen)
  • Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
  • Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 53 μ m
Produkttyp Testsieb
Zertifizierung/Konformität ISO Anforderungen gemäß 3310-1 und 2, ASTM , BSI
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen
Außendurchmesser (metrisch) 100 mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl