missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chem-Lab 100ML Scandium standard solution (Plasma HIQU)(1.534 g Sc2O3 / l 2% HNO3)

Marke:  Chem-Lab CL01.1911.0100


100ML Scandium standard solution (Plasma HIQU)(1.534 g Sc2O3 / l 2% HNO3)

Artikelnummer. 11938399

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00 CHF
    101.56 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 71.44 CHF
    41% Rabatt

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • Scandium standard solution 10 µg/ml

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2

Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.

Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt