Learn More
Enzo Life Sciences 100ml RIPA cell lysis buffer 2, (100 ml)
Marke: Enzo Life Sciences ADI-80-1284

100ml RIPA cell lysis buffer 2, (100 ml)
Sicherheit und Handhabung
- RIPA cell lysis buffer 2, (100 ml)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.