Learn More
KGW Isotherm™ Dewargefäß zylindrisch, Typ 00, Version C
Artikelnummer. 10221031
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10221031 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10221031 Lieferant KGW Isotherm™ Lieferanten-Nr. 1021
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 56mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kühlung kleiner Proben, Lagerung: Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO), andere Kühlmittel
Innenhöhe (metrisch) 90mm
Höhe (metrisch) 135mm
Kapazität (metrisch) 100 ml
Innendurchmesser (metrisch) 40mm
Material Borosilikatglas