Learn More
Bohlender™ Schlauchanschlussstücke mit GL-Gewinde mit einem Gewinde, PTFE
Mit universeller chemischer Beständigkeit und Druckfestigkeit bis zu 10 bar.
Marke:  Bohlender™ D517-14
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10067781
  • 49.17 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gerader Rohranschluss aus PTFE
  • Ein Einschraubgewinde (NPT- oder G-Gewinde)
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Compliance
FDA
Spezifikation
Spezifikation
HT-Ersatzteile, innen
Ja
PTFE (Polytetrafluoroethylen)
−200 °C
GL 14 x 1/4 in. G
10 bar
FDA
Bohrung: 5 mm
Für Schläuche mit AD 8 mm
Je 1
Weiß
250 °C