Learn More
Chloramine-T (Natriumsalz) Trihydrat, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
80.85 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
250 g
Spezifikation
Schmelzpunkt | 167°C to 170°C |
CAS | 7080-50-4 |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | min. 24.5% |
Summenformel | C7H13ClNNaO5S |
MDL-Nummer | MFCD00149066 |
Flammpunkt | 92°C |
Synonym | Chloramine T sodium salt trihydrate , Tosylchloramide sodium trihydrate |
InChI-Schlüssel | RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.