Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Spritzen: Spritzen mit Luer-Spitzen, Anschlusstyp LT
Artikelnummer. 10098330
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2,5 mL
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10098330 10 ml 1 Stück
10548511 2,5 mL 1 Stück
10568891 5 ml 1 Stück
10538511 1 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10098330 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 81601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00 CHF
    86.92 CHF / 1 Stück
    Sparen 30.08 CHF
    25% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die GASTIGHT Spritze mit mittlerem Volumen eignet sich optimal zur Dosierung von Volumen im Bereich von 100 μl bis 100 ml. Zu dieser Serie sind verschiedene Abschlüsse und Nadelvarianten lieferbar.
Spritzenabschlüsse der 1000er-Serie
Luer-Spitze (LT) – Dieser Spitzenabschluss verfügt über einen Luer-Konus aus PTFE mit Außengewinde und vernickeltem Messingansatz, an dem sich Kel-F-Nadeln, Nadeln mit Metallansatz sowie Universal-Verbindungsstücke anbringen lassen. Außerdem lässt sich der TLL-Anschluss mit Hamilton Verdünnern und Dispensern, OEM-Geräten und manuellen Vorrichtungen verbinden. Im zerlegten Zustand autoklavierbar, außer bei 25 ml-Spritzen und größer. Wiederholtes Autoklavieren beeinträchtigt die Lebensdauer der Spritze.
TLL ohne Flansch
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,57 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,695 in.
Innendurchmesser (metrisch) 14,6 mm
Außendurchmesser (metrisch) 17,7 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für manuelle und automatisierte HPLC-Injektionen. Häufig verwendet mit Spritzenpumpen und anderen Geräten für Flüssigkeiten
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 200 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1010
Nummer der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 ml
Anschlusstyp Luer-Spitze