Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Spritzen: Spritzen mit fester Nadel, LTN-Abschluss, Kanülengröße 22 Gauge, Nadellänge 2 Zoll
Artikelnummer. 10098400
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2,5 mL
5 ml
10 ml
Nummer der Kanülenspitze:
2
3
5
Modell:
Modell 1001
Modell 1002
Modell:1002
Modell:1005
Modell:1010
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Nummer der Kanülenspitze Modell Packungsgröße
10098400 10 ml 2 Modell:1010 1 Stück
10687255 5 ml 3 Modell:1005 1 Stück
10248051 1 ml 3 Modell 1001 1 Stück
10538131 1 ml 2 Modell 1001 1 Stück
10454291 5 ml 2 Modell:1005 1 Stück
10038350 2,5 mL 2 Modell:1002 1 Stück
10258384 10 ml 5 Modell:1010 1 Stück
10455631 1 ml 5 Modell 1001 1 Stück
10048350 2,5 mL 5 Modell 1002 1 Stück
10051642 5 ml 5 Modell:1005 1 Stück
10250723 10 ml 3 Modell:1010 1 Stück
10139731 2,5 mL 3 Modell:1002 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 10098400 Supplier Hamilton™ Supplier No. 81617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00 CHF
    97.32 CHF / 1 Stück
    Sparen 32.68 CHF
    25% Rabatt
View all promotions
Verfügbar ab: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die GASTIGHT Spritze mit mittlerem Volumen eignet sich optimal zur Dosierung von Volumen im Bereich von 100 μl bis 100 ml. Zu dieser Serie sind verschiedene Abschlüsse und Nadelvarianten lieferbar.
Spritzenabschlüsse der 1000er-Serie
  • Zementierte Nadel mit Luer-Spitze (LTN) – Bei Spritzen mittlerer Größe werden die Nadeln an einem Punkt im Glas-Spritzenkörper zementiert, welcher der Null-Markierung der Skala entspricht. Mit diesem Abschluss beschränkt sich das Totvolumen auf das Innenvolumen der Nadel. Nicht autoklavierbar. Die Nadelstärke wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und ist nicht vom Anwender auswählbar.
    • Nadelspitzenausführung 2 - Scharf, abgeschrägt, gebogen, nicht-stanzende Kanülenspitze, zum Durchstechen von Septen empfohlen. Erhältliche Nadelstärken: 33-10
    • Nadelspitzenausführung 3 - Stumpfe Nadelspitze für den Einsatz mit HPLC-Injektionsventilen sowie zum Pipettieren von Proben. Erhältliche Nadelstärken: 33-10
    • Nadelspitzenausführung 5 - Konische Nadel mit seitlichem Anschluss zum nicht-stanzenden Durchstechen von Septen, feinen Folien und Kunststoffen Erhältliche Nadelstärken: 26 - 10
TLL ohne Flansch
Specifications
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 22 ga.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,57 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,016 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,41 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,028 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,695 in.
Innendurchmesser (metrisch) 14,6 mm
Außendurchmesser (metrisch) 17,7 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,72 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für manuelle und automatisierte HPLC-Injektionen. Häufig verwendet mit Spritzenpumpen und anderen Geräten für Flüssigkeiten
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 200 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell Modell:1010
Nummer der Kanülenspitze 2
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) Kanüle 5,1 cm
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Zementierter Luer-Konus