Learn More
Hamilton™ 201350 Spritze 1010 Accu Dil 10 ml
Mit einer präzisionsgefertigten PTFE-Kolbenspitze, die eine leckagefreie Dichtung erzeugt.
243.00 CHF - 297.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nein |
---|---|
Produkttyp | Gasdichte Spritze |
Max. Temperatur (metrisch) | 50 °C |
Min. Temperatur (metrisch) | 20 °C |
Produktlinie | AccuDil™ |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10513712
|
Hamilton™
201350 |
10 ml |
243.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10512131
|
Hamilton™
201400 |
25 ml |
297.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die Spitze wischt das Innere des Spritzenzylinders frei von Proben
- Nützlich bei heterogenen Proben, da dadurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass eine Ablagerung auftritt und der Kolben einfriert
- Gassterilisierbar
Spezifikation
Nein | |
50 °C | |
AccuDil™ |
Gasdichte Spritze | |
20 °C |