Learn More
Thermo Scientific™ 1.000 ml BIOS Ausschwingrotoren
Führen Sie mit den Thermo Scientific™ 6 x 1000 ml- oder 8 x 1000 ml Ausschwingrotoren Ihre Bioprocessing-Methoden effizient und zuverlässig durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003981
29249.11 CHF gültig bis 2025-08-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24148" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15590194
  • 39933.68 CHF / 1 Stück
Proteinsignale im Fokus
Aktionscode 24148 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ 1.000 ml BIOS Ausschwingrotoren sind für die Verwendung mit der Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing-Zentrifuge vorgesehen. Diese Rotoren, die komplett mit Bechern und Flaschen geliefert werden, wurden dafür entwickelt, die Bedienung der Zentrifuge zu vereinfachen und gleichzeitig die Produktivität zu maximieren.
Effiziente, zuverlässige Probenverarbeitung dank folgender Merkmale:
  • 8 x 1000 ml (8 l) Kapazität bei max. 5,400 U/min (x 8,500 g max. RZB);
  • 6 x 1000 ml (6 l) Kapazität bei max. 4,600 U/min (x 7,117 g max. RZB);
  • Der Thermo Scientific™ Eco-Spin™ Windschutz spart bis zu 64 % mehr Energie als Rotoren ohne Windschutz
  • Kompatibel mit Thermo Scientific™ Auto-Lid™ und Auto-ID™, die Möglichkeit zum sofortigen Öffnen des Deckels, zur Lagerung und Rotorerkennung spart Zeit und schützt die Integrität Ihrer Proben
  • 2 Jahre Garantie
Rüsten Sie auf Thermo Scientific™ Dura-Coat™ Becher mit Nickelbeschichtung auf, um den Schutz vor Korrosion durch Feuchtigkeit, Chemikalien oder alkaline Lösungen zu verbessern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotorkörper aus Edelstahl, Windschutz und Becher aus Aluminium, Flasche aus Polypropylen
8 x 1000 ml
4.600 U/min
Rotor, Round Buckets, 1000 mL Bottles
Ausschwingrotor
7.117 × g
Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 Zentrifuge
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 1.000 ml BIOS Ausschwingrotoren > 1.000 ml-Flaschen; maximale Produktivität; 6 x 1.000 ml-Ausschwingrotor; runde Becher mit Dura-Coat und 1.000 ml-Flaschen; hohes Fassungsvermögen