Learn More
Thermo Scientific™ 1.000 ml BIOS Ausschwingrotoren
Führen Sie mit den Thermo Scientific™ 6 x 1000 ml- oder 8 x 1000 ml Ausschwingrotoren Ihre Bioprocessing-Methoden effizient und zuverlässig durch.
Marke: Thermo Scientific™ 12995
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ 1000 ml BIOS Ausschwingrotoren sind für die Verwendung mit der Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing-Zentrifuge vorgesehen. Diese Rotoren, die komplett mit Bechern und Flaschen geliefert werden, wurden dafür entwickelt, die Bedienung der Zentrifuge zu vereinfachen und gleichzeitig die Produktivität zu maximieren.
Effiziente, zuverlässige Probenverarbeitung dank folgender Merkmale:- 8 x 1000 ml (8 l) Kapazität bei max. 5,400 U/min (x 8,500 g max. RZB);
- 6 x 1000 ml (6 l) Kapazität bei max. 4,600 U/min (x 7,117 g max. RZB);
- Der Thermo Scientific™ Eco-Spin™ Windschutz spart bis zu 64 % mehr Energie als Rotoren ohne Windschutz
- Kompatibel mit Thermo Scientific™ Auto-Lid™ und Auto-ID™, die Möglichkeit zum sofortigen Öffnen des Deckels, zur Lagerung und Rotorerkennung spart Zeit und schützt die Integrität Ihrer Proben
- 2 Jahre Garantie
Rüsten Sie auf Thermo Scientific™ Dura-Coat™ Becher mit Nickelbeschichtung auf, um den Schutz vor Korrosion durch Feuchtigkeit, Chemikalien oder alkaline Lösungen zu verbessern.
Spezifikation
Dichtungskit | |
1.000 ml Ausschwingrotorsätze | |
Dichtungssatz für Abdeckung für Rundbehälterl (Sätze von je 6) |