Learn More
Axygen™ Axygen™ 1000μL Universal Pipette Tips: Bevelled, Maxymum Recovery
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Großpackung
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
5000 Stück
Beschreibung
- Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
- Maxymum Recovery™ Spitzen ermöglichen eine vollständige Entnahme von wertvollen Proben
- Volumenbereich: 100 bis 1000 μL
- Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1000 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Reinigungsnachweise | DNase-, RNase- und Pyrogen-frei |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Geringe Retention, Universal |
| Verpackung | Aufklappbares Gestell |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit |
| Material | Polypropylen |