Learn More
Justrite™ Rampe aus 100 % recyceltem Polyethylen für quadratische EcoPolyBlend™ Auffangbehälterpalette
Beschreibung
Rampe für quadratische Paletten mit 4 Trommeln wird sicher auf die Palette gesteckt und bietet Komfort beim Be- und Entladen schwerer Fässer.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Material | Rcyceltes Polyethylen |
| Abmessungen (L x B x H) | 33 x 10,25 x 49 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 49 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 10,25 in. |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 33 Zoll |