Learn More
Hamilton™ 100 μL 1800 Series Gas Tight Syringe
Artikelnummer. p-200000239
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22s G
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Zementiert
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17834362
Marke: Hamilton™ CAL763901
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The 1800 Series Gas Tight syringes are the reinforced plunger version of the 1700 Series.
  • Attached to the flange of the syringe is a blue syringe holder, which provides an area to hold the syringe that prevents heat transfer, dispense inaccuracies, and plunger blow outs.
  • Provides additional support to small-volume plungers that are prone to bending during injection.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 100 μL.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Stainless Steel
Kanülen-Gauge 22s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,057 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0059 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.15 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.46 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Gas Tight Syringe
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1810 N
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 100 μl
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Zementiert