Learn More
Hamilton™ 100 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Artikelnummer. p-200000259
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22s G
22 G
Benutzerdefiniert
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Benutzerdefiniert
Konus
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Luer Lock, fest
Luer-Lock
Luer-Spitze
Probensperre
Zementiert
Material:
Borosilikatglas
Edelstahl
PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17834242
Marke: Hamilton™ CAL81030
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 100 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PTFE
Kanülen-Gauge Ohne Kanüle
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,057 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.605 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.46 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle No Needle Included
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1710 LT Syringe
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 100 μl
Länge (metrisch) Kanüle No Needle Included
Art der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Anschlusstyp Luer-Spitze