Learn More
Euro Protection™ Schnittfeste, weiße Handschuhe aus 100 % Strick
Artikelnummer. 12083036
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12083036 9 12 Paare
12093036 10 12 Paare
12063036 7 12 Paare
12073036 8 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12083036 Lieferant Euro Protection™ Lieferanten-Nr. 6809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.53 CHF
    33.34 CHF / 12 Paare
    Sparen 397.19 CHF
    92% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Material Knit
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 9
Verpackungsart Einzelne Beutel
Handflächentyp Coated