Learn More
Euro Protection™ Schnittfeste, weiße Handschuhe aus 100 % Strick
Artikelnummer. 12063036
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12063036 7 12 Paare
12083036 9 12 Paare
12093036 10 12 Paare
12073036 8 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12063036 Lieferant Euro Protection™ Lieferanten-Nr. 6807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    460.95 CHF
    33.34 CHF / 12 Paare
    Sparen 427.61 CHF
    92% Rabatt
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Material Gestrickt
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 7
Verpackungsart Einzelne Beutel
Handflächentyp Beschichtet