Learn More
Abnova™ 100 Basenpaar-DNA-Leiter, Express
Artikelnummer. 16022575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 μl
Packungsgröße:
500 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16022575 500 μl 500 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16022575 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. D0028.500uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 CHF
    134.95 CHF / 500 Mikroliter
    Sparen 3.05 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Besteht aus mehreren Wiederholungen von 100 bp-Fragmenten von 100 bp bis 1000 bp.
  • Enthält ausreichend für 100 Beladungen mit 4 bis 5 ul pro Beladung.
  • Nicht für die Quantifizierung der DNA-Konzentration in einer Probe geeignet.
  • Leitern sind in gebrauchsfertigem Format vorgemischt und mit einer Farbstofflösung (Express) vorgemischt erhältlich.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrophorese
Menge 500 μl
Lagerungsbedingungen Lagerung bei -20 °C Stabil (bei Raumtemperatur über 6 Monate)