Learn More
10-Undecinsäure, TRC
Artikelnummer. 30451989
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451989 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451989 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU789030100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Undecynoic Acid
CAS 2777-65-3
Summenformel C11H18O2
Menge 100 mg
Synonym 10-Hendecynoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h1H,3-10H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)CCCCCCCCC#C
IUPAC-Name Undec-10-ynoinäure
Molekulargewicht (g/mol) 182.26
Formelmasse 182.1307