Learn More
10-Undecinsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434894
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11434894 5 g 5 Gramm
11444894 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434894 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13815.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2777-65-3 | C11H18O2 | 182.263 g/mol
10-Undecynoic acid may be employed as a biochemical probe in an assay for the microsomal hydroxylation of lauric acid (LA), based on HPLC with flow-through radiochemical detection. It was employed as model compound to investigate the microwave assisted surface click reactions catalyzed with Cu(II)/sodium L-ascorbate. It is reported as highly selective irreversible inhibitor of hepatic ω- and ω-1-lauric acid hydroxylases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
10-Undecynoic-Säure kann als biochemische Sonde in einem Assay für die mikrosomale Hydroxylierung von Laurinsäure (LA) eingesetzt werden, die auf HPLC mit durchflussradiochemischer Detektion basiert. Wurde als Modellverbindung eingesetzt, um die mit Cu(II)/Natrium L-Ascorbat katalysierten mikrowellenunterstützten Oberflächenklick-Reaktionen zu untersuchen. Wird als hochgradig selektiver irreversibler Hemmer von hepatischen ω- und ω-1-Laurinsäure-Hydroxylasen berichtet.
Löslichkeit
Sparsam löslich ist Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht in der Nähe von nicht kompatiblen Materialien wie Oxidationsmitteln lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2777-65-3
Summenformel C11H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.263
MDL-Nummer MFCD00014389
InChI-Schlüssel OAOUTNMJEFWJPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecynoic acid, hendecynoic acid, unii-2f79g7h1wy, undec-10-ynoicacid, acmc-1cp9s, undec-1-yn-11-oic acid, 4-02-00-01738 beilstein handbook reference
PubChem CID 31039
IUPAC-Name Undec-10-ynoinäure
SMILES C#CCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Undecynoic acid
Schmelzpunkt 40°C to 43°C
Siedepunkt 174°C to 176°C (4 mmHg)
Flammpunkt 161°C (321°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 1704918
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble in water.
Formelmasse 182.26
Reinheit (%) 96%